Learn More
Jenway™ Cubeta μde vidrio de 500 l (mín. 320 nm - 4 ventanas con tapa de PTFE)
Código de producto. 11484919
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11484919 500 μl cada uno
1 options
Código de producto. 11484919 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 6800617
Para usar con los fluorímetros Jenway
  • Para usar con Jenway Fluorímetros
  • Cubeta μde vidrio de 500 l
  • Mín 320 nm
  • 4 ventanas con tapa de PTFE
Especificaciones
Descripción Mínimo 320 nm, 4 ventanas con tapa de PTFE
Capacidad (métrico) 500 μl
Material Vidrio
Wavelength Range De 360 nm a 2500 nm