Learn More
- Home
- Products
- Jeringas para cromatografía
- Jeringas para muestreador automático
- Thermo Scientific™ Jeringas SMART para GC para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
Thermo Scientific™ Jeringas SMART para GC para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
Código de producto. 17637085 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (métrico) | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17637085 | 500 μl | 26 G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17627055 | 0,5 μl | 23 g | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17637055 | 1 μl | 23 g | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17647055 | 5 μl | 23s G | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17657055 | 5 μl | 23s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17667055 | 5 μl | 26s G | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17677055 | 5 μl | 26s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17687055 | 10 μl | 23s G | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17697055 | 10 μl | 23s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17607065 | 10 μl | 26s G | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17617065 | 10 μl | 26s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17627065 | 10 μl | 23s G | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17637065 | 10 μl | 23s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17647065 | 10 μl | 26s G | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17657065 | 10 μl | 26s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17667065 | 10 μl | 26s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17677065 | 25 μl | 23s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17687065 | 25 μl | 26s G | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17697065 | 25 μl | 26s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17607075 | 50 μl | 23s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17617075 | 50 μl | 26s G | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17627075 | 50 μl | 26s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17637075 | 100 μl | 23s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17647075 | 100 μl | 26s G | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17657075 | 100 μl | 26s G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17667075 | 100 μl | 23 g | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17677075 | 100 μl | 23 g | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17687075 | 250 μl | 26 G | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17697075 | 250 μl | 26 G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17607085 | 250 μl | 23 g | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17617085 | 250 μl | 23 g | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17627085 | 500 μl | 26 G | 85 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17647085 | 500 μl | 23 g | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17657085 | 1 mL | 22 G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17667085 | 1 mL | 23 g | 65 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17677085 | 2,5 mL | 23 g | 65 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17687085 | 5 mL | 23 g | 65 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
| 17697085 | 10 mL | 19 G | 57 mm | Jeringa para muestreadores automáticos GC | cada uno |
Descrizione
Utilice la tecnología única de las jeringas Thermo Scientific™ GC SMART como un enfoque rastreable basado en el uso para la gestión de jeringas de cromatografía de gases (GC), lo que da como resultado una mayor fiabilidad, tiempo de funcionamiento del instrumento, confianza en los resultados y trazabilidad completa. Cuando se instalan en un muestrador automático Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART, las jeringas SMART se benefician de la exclusiva tecnología SMART: cada jeringa está equipada con un chip de identificación que almacena información como el número de pieza, el número de lote, el rango de uso y el historial de esa jeringa específica. Se puede acceder directamente a la información almacenada en el chip y presentarla a través del software Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS.
Las jeringas SMART son compatibles con todos los instrumentos TriPlus™ RSH, así como con las plataformas PAL y los instrumentos de la serie AOC-6000.
Ventajas de la tecnología SMART
- Obtenga una mayor confianza en los resultados analíticos
- Garantice un uso sin errores de las jeringas gracias a la identificación automática
- Favorezca la acreditación GLP con la trazabilidad del historial de uso
- Optimice el consumo mediante la supervisión de las condiciones de uso y la vida útil
- Facilite la gestión de las jeringas gracias al panel de notificaciones de salud codificado por colores integrado en Chromeleon™ CDS
Specifica
Specifica
| Descripción | 500 μL FN GT, calibre 26, cono, 57 mm, émbolo con punta de PTFE |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos GC |
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 57 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático TriPlus RSH SMART, todos los instrumentos TriPlus RSH y todos los modelos All PAL3 |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.