Learn More
Hamilton™ 500 μJeringa hermética a gases serie L 1700
Código de producto. 17864272
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestras
Extraíble
Luer Lock
Luer Lock, fijo
Punta Luer, cementada
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17864272 22 G Romo Punta Luer, cementada cada uno
17854372 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Punta Luer, cementada cada uno
17854382 22 G Cono Punta Luer, cementada cada uno
17814272 Personalizado Personalizado Punta Luer, cementada cada uno
17824282 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17824272 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17834192 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Bloqueo de muestras cada uno
17834272 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Luer Lock cada uno
17844212 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Luer Lock, fijo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17864272 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL81220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las jeringas de la serie 1700 son la versión hermética al gas de las jeringas de la serie 700.
  • Esta serie de jeringas son ideales para dispensar volúmenes de hasta 500 μL.
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (métrico) 0,128 in
Tipo de producto Jeringa GasTight
Modelo Jeringa LTN 1750
Cantidad 1
Volumen (métrico) 500 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Romo
Tipo de conexión Punta Luer, cementada
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.