Learn More
SI Analytics™ Unidad intercambiable de 50 ml
La unidad intercambiable de 50 ml SI Analytics™ es un accesorio para los modelos TitroLine™ y Titronic™.
Marca: SI Analytics™ 285220350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con chip integrado para datos de reactivos y frasco de vidrio marrón para valorante
- Incluye adaptador para frascos GL 45 y S 40
Especificaciones
WA 50 | |
Chip integrado, frasco de vidrio, adaptador de botella, tubos de goteo y punta de valoración | |
50 ml |
Título del producto
SI Analytics™ Unidad intercambiable de 50 ml > Capacidad: 50 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido