Learn More
Hirschmann™ Buretas con llave de paso de vidrio recta de clase AS de 50 ml
Código de producto. 13157979
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13157979 50 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 13157979 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3130175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    149.00€ / paquete de 2
    Ahorro 20.00€
    11% Descuento
En stock
Para la precisión volumétrica en la manipulación de líquidos.
  • Clase AS
  • Fabricado con vidrio de borosilicato de vidrio DURAN™ para resistencia a choques térmicos y productos químicos
  • Llave de paso de vidrio recto
  • Calibrado para EX
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Marcas de graduación negras
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • Graduación del anillo de punto principal
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material De vidrio
Graduaciones 0,1 ml
Báscula Negro
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385