Learn More
Hamilton™ Jeringa hermética a gases serie 1000 de 50 ml
Código de producto. 17804332
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestras
Luer Lock
Luer Lock macho
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17804332 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Bloqueo de muestras cada uno
17804402 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Luer Lock macho cada uno
17874392 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Luer Lock cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17804332 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL80008
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las jeringas de la Serie 1000 ofrecen una solución hermética a gases de volumen medio.
  • Esta serie de jeringas cuenta con una variedad de opciones de terminación y agujas, lo que proporciona una versatilidad y adaptabilidad excepcionales.
  • Dispensa volúmenes de hasta 50 ml.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 1,28 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0161 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.41 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 1,45 in
Diámetro interior (métrico) 32.6 mm
Diámetro exterior (métrico) 36.9 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Temperatura máx. (imperial) 176 °F
Temperatura máxima 80 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo Jeringa 1050 SL
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 50 mL
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Bloqueo de muestras