missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H2L 5765834, Tocris Bioscience™

Código de producto. 30001524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30001524 50 mg 50 miligramos
30001686 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30001524 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4870/50

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

LPA1,3,5 antagonist

Antagonist of the lysophosphatidic acid receptors LPA1, LPA5 and LPA3 (IC50 values are 94, 463 and 752 nM respectively). Exhibits no effect at LPA2 or LPA4 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 420841-84-5
Fórmula molecular C21H12N2O7
Peso molecular (g/mol) 404.334
Clave InChI HFYPTENHTPNXGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxoisoindole-5-carboxylic acid, 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxo-1h-isoindole-5-carboxylic acid, 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1365686
Nombre IUPAC 2-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]-1,3-dioxoisoindole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])N3C(=O)C4=C(C3=O)C=C(C=C4)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material H2L 5765834
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.33
Porcentaje de pureza >99%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.