Learn More
Hamilton™ 50 μSerie L 700 Microliter Jeringuilla
Código de producto. 17824232
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
3
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17824232 22s G 3 Cementada cada uno
17824342 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17834222 22s G Romo Cementada cada uno
17864212 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17844332 Personalizado Personalizado Cementada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17824232 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL80565
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La serie 700 Microliter La jeringa cumple con los requisitos generales de manipulación de líquidos de los laboratorios de fabricación e investigación.
  • La serie 700 es la jeringa original de Hamilton.
  • Esta serie de Microliter Las jeringas están diseñadas para resolver los requisitos generales de manipulación de líquidos de los laboratorios de fabricación e investigación.
  • La serie 700 sigue siendo el estándar de la industria.
  • Los émbolos y cañones no son intercambiables ni reemplazables.
  • Dispensa volúmenes de hasta 50 μL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,041 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1.03 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 705 NR
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 50 μl
Estilo de punta de aguja 3
Tipo de conexión Cementada