Learn More
5-Viniluracilo, TRC
Código de producto. 30451929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451929 100 mg 100 miligramos
30455619 250 mg 250 miligramos
30452369 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV625000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37107-81-6
Fórmula molecular C6 H6 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 138.12
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-ethenyl-, 5-Ethenyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-Vinyluracil, NSC 208961
Nombre IUPAC 5-etilil-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES C=CC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Vinyluracil
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O2/c1-2-4-3-7-6(10)8-5(4)9/h2-3H,1H2,(H2,7,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0429