Learn More
5-Viniluracilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438560 0.25 g 0.25 g
11428560 1 g 1 g
11448560 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438560 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044379.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37107-81-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37107-81-6
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00913267
Clave InChI ZRYZBEQILKESAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-vinyluracil, 5-ethenyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-ethenyluracil, 5-vinyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, 5-vinylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-ethenyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-ethenylpyrimidine-2,4-diol, acmc-1aif7, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione,5-ethenyl
PubChem CID 99305
Nombre IUPAC 5-ethenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES C=CC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Vinyluracil
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo