Learn More
5-Vinilbenzo[d][1,3]dioxol (estabilizado con TBC), TRC
Código de producto. 30453568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453568 50 mg 50 miligramos
30451712 500 mg 500 miligramos
30451689 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV37520350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7315-32-4
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Nombre IUPAC 5-etil-1,3-benzodioxol
SMILES C=Cc1ccc2OCOc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Vinylbenzo[d][1,3]dioxole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-4-8-9(5-7)11-6-10-8/h2-5H,1,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0524