Learn More
5-(Trimetilstanil)-2'-desoxiuridina, TRC
Código de producto. 30453517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Unit Size:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30453517 250 mg 250 miligramos
30450655 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30453517 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT797200250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 146629-34-7
Fórmula molecular C12 H20 N2 O5 Sn
Peso molecular (g/mol) 391.01
Sinónimo 2'-Deoxy-5-(trimethylstannyl)uridine
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-trimetilstannylpirimidina-2,4-diona
SMILES C[Sn](C)(C)C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-(Trimethylstannyl)-2'-deoxyuridine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N2O5.3CH3.Sn/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15;;;;/h2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15);3*1H3;/t5-,6+,8+;;;;/m0..../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.0394
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.