Learn More
5-(Trimetilstanil)-2'-desoxiuridina, TRC
Código de producto. 30450655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450655 25 mg 25 miligramos
30453517 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30450655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79720025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146629-34-7
Fórmula molecular C12 H20 N2 O5 Sn
Peso molecular (g/mol) 391.01
Sinónimo 2'-Deoxy-5-(trimethylstannyl)uridine
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-trimetilstannylpirimidina-2,4-diona
SMILES C[Sn](C)(C)C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trimethylstannyl)-2'-deoxyuridine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N2O5.3CH3.Sn/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15;;;;/h2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15);3*1H3;/t5-,6+,8+;;;;/m0..../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.0394