Learn More
5-Trimetilsilil-4-pentin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470288 5 g 5 g
15480288 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53457.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13224-84-5 | C8H16OSi | 156.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13224-84-5
Fórmula molecular C8H16OSi
Peso molecular (g/mol) 156.3
Número MDL MFCD00190229
Clave InChI LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2760861
Nombre IUPAC 5-trimetilsililpent-4-in-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCCO
Especificaciones
Punto de ebullición 76°C (15mmHg)
Nombre del producto químico o material 5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol
Cantidad 5 g
Fórmula lineal HO(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Sinónimo 5-trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl pent-4-yn-1-ol, 4-pentyn-1-ol,5-trimethylsilyl, 5-trimethylsilyl-4-prntyn-1-ol, 5-trimethylsilyl ;pent-4-yn-1-ol, trimethyl 5-hydroxy-1-pentynyl silane, 4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.3
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.457
Densidad 0.861