Learn More
Ácido (5-trifluorometilpiridin-3-il)borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687220 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10506260 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10687220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430522500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 947533-51-9 | C6H5BF3NO2 | 190.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947533-51-9
Fórmula molecular C6H5BF3NO2
Peso molecular (g/mol) 190.92
Número MDL MFCD09952041
Clave InChI SFBQNNGMEKUJAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-trifluoromethyl-pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 3-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-pyridyl boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 45158900
Nombre IUPAC ácido [5-(trifluorometil)piridin-3-il]borónico
SMILES OB(O)C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 260.0°C to 262.6°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.92
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.