Learn More
5-trifluorometilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Trifluoromethylphenol |
| CAS | 98-17-9 |
| Fórmula molecular | C7H5F3O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride, NSC 9884, m-(Trifluoromethyl)phenol, m-Hydroxybenzotrifluoride, m-alpha,alpha,alpha-Trifluorocresol, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-cresol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H |
| SMILES | Oc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-(trifluorometil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 162.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0292 |