Learn More
5-(Trifluorometil)uracilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382927 250 mg 250 miligramos
11372927 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16196.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 54-20-6 | C5H3F3N2O2 | 180.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-20-6
Fórmula molecular C5H3F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.09
Número MDL MFCD00006024
Clave InChI LMNPKIOZMGYQIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-trifluoromethyl uracil, 5-trifluoromethyluracil, 5-trifluoromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, trifluoromethyluracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-trifluoromethyl, 5-tfmu, uracil, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyrimidine-2,4-diol, 5-trifluoromethyl-uracil
PubChem CID 5899
Nombre IUPAC 5-(trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES FC(F)(F)C1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)uracil
Punto de fusión 251°C to 254
Cantidad 250 mg
Beilstein 612694
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.08
Porcentaje de pureza 97%