Learn More
Ácido 5-(trifluorometil)piridin-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469266 25 g 25 g
15402369 1 g 1 g
15412369 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64937.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80194-69-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid is an intermediate used in the synthesis of β-secretase (BACE) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-(trifluorometil)piridina-2-carboxílico es un intermedio utilizado en la síntesis de inhibidores de β-secretasa (BACE).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80194-69-0
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.109
Número MDL MFCD04113632
Clave InChI NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl picolinic acid, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, pubchem15164, acmc-209pj2
PubChem CID 10910349
Nombre IUPAC ácido 5-(trifluorometil)piridin-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 133°C to 137°C
Color Marrón
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo