Learn More
5-(Trifluorometil)piridina-2-carboxaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10607390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607390 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10607390 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00209DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
CAS 31224-82-5
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H4F3NO
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
Clave InChI JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
Nombre IUPAC 5-(trifluorometil)piridina-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 175.11
PubChem CID 14422792
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.11
Porcentaje de pureza 95%