Learn More
5-(Trifluorometil)piridina-2-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407925 250 mg 250 miligramos
15414517 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31858.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31224-82-5 | C7H4F3NO | 175.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31224-82-5
Fórmula molecular C7H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 175.11
Número MDL MFCD07375388
Clave InChI JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
PubChem CID 14422792
Nombre IUPAC 5-(trifluorometil)piridina-2-carbaldehído
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 31°C to 33°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.11
Porcentaje de pureza 95%