Learn More
Ácido 5-(Trifluorometil)picolinico, TRC
Código de producto. 30450728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450728 50 g -
30449606 10 g -
30455155 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79143050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80194-69-0
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.11
Sinónimo 5-Trifluoromethylpicolinic Acid, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic Acid
Nombre IUPAC ácido 5-(trifluorometil)piridin-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)picolinic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0194