Learn More
Ácido 5-(trifluorometil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440869 1 g 1 g
15450869 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63906.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131747-40-5
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.11
Número MDL MFCD07774128
Clave InChI RKFDCELCLIZRRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-trifluoromethyl nicotinic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-trifluoromethylinicotinic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethy pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 10976305
Nombre IUPAC ácido 5-(trifluorometil)piridin-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Punto de fusión 184°C to 189°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido