Learn More
5-Trifluorometil-m-fenilendiamina, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11440078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440078 1 g 1 g
11450078 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23668.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-53-6
Fórmula molecular C7H7F3N2
Peso molecular (g/mol) 176.142
Número MDL MFCD00014776
Clave InChI KZSXRDLXTFEHJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-diaminobenzotrifluoride, 5-trifluoromethyl benzene-1,3-diamine, 5-trifluoromethyl-1,3-phenylenediamine, 5-trifluoromethyl-1,3-benzenediamine, 3,5-benzotrifluorodiamine, unii-z89rd529kk, 5-trifluoromethyl-benzene-1,3-diamine, 1,3-benzeneamine, 5-trifluoromethyl, 1,3-benzenediamine, 5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene-3,5-diamine
PubChem CID 67781
Nombre IUPAC 5-(trifluorometil)benceno-1,3-diamina
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Trifluoromethyl-m-phenylenediamine
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2966748
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza ≥97%