Learn More
5-(Trifluorometil)indolina-2-ona, TRC
Código de producto. 30453960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453960 50 mg 50 miligramos
30450498 100 mg -
30451145 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89964350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71293-62-4
Fórmula molecular C9H6NOF3
Peso molecular (g/mol) 201.15
Sinónimo 1,3-Dihydro-5-(trifluoromethyl)-2H-indol-2-one (ACI), 5-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydroindol-2-one, 5-(Trifluoromethyl)-2-oxindole, 5-(Trifluoromethyl)indolin-2-one, 5-(Trifluoromethyl)oxindole
Nombre IUPAC 5-(trifluorometil)indolina-2-ona
SMILES O=C1NC2=C(C=C(C(F)(F)F)C=C2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)indolin-2-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)6-1-2-7-5(3-6)4-8(14)13-7/h1-3H,4H2,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.04