Learn More
5-(Trifluorometil)indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472140 100 mg 100 miligramos
11482140 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28782.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100846-24-0 | C9H6F3N | 185.149 g/mol
In 3-Naphthylindole construction by rhodium (II)-catalyzed regioselective direct arylation of indoles with 1-diazonaphthalen-2-(1H)-ones treatment of 5-(trifluoromethyl)indole(1k) or 6-(trifluoromethyl)indole (1l) with 2a afforded the desired products 3k (86%)and 3l (86%).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En la construcción de 3-naftilindol por arilación directa regioselectiva catalizada con rodio (II) de indoles con tratamiento de 1-diazonaftalen-2-(1H)-onas de 5-(trifluorometil)indol (1k) o 6-(trifluorometil)indol (1l) con 2a se proporcionaron los productos deseados 3k (86 %) y 3l (86 %).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100846-24-0
Fórmula molecular C9H6F3N
Peso molecular (g/mol) 185.149
Número MDL MFCD03095341
Clave InChI LCFDJWUYKUPBJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-trifluoromethyl indole, 5-trifluoromethyl-1h-indole, 5-trifluoromethylindole, 1h-indole, 5-trifluoromethyl, zlchem 948, pubchem1712, acmc-1box4, 5-trifluoromethyl-indole
PubChem CID 2763075
Nombre IUPAC 5-(trifluorometil)-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)indole
Punto de fusión 68°C to 71°C
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Porcentaje de pureza 98%