Learn More
5-(trifluorometil)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Trifluoromethyl)dihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 2145-56-4 |
| Fórmula molecular | C5 H5 F3 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Dihydro-5-(trifluoromethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-(Trifluoromethyl)-5,6-dihydrouracil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-9-4(12)10-3(2)11/h2H,1H2,(H2,9,10,11,12) |
| SMILES | FC(F)(F)C1CNC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-(trifluorometil)-1,3-diazinano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.101 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.03 |