Learn More
5-(Trifluorometilo)dibenzotiofenio trifluorometanosulfonato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10290060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10290060 1 g Frasco de vidrio 1 g
10516830 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10290060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427670010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 129946-88-9 | C14H8F6O3S2 | 402.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 129946-88-9
Fórmula molecular C14H8F6O3S2
Peso molecular (g/mol) 402.33
Número MDL MFCD00236132
Clave InChI QXXHXTRTGZBOGD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-trifluoromethyl-5h-dibenzo b,d thiophen-5-ium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, 5-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium triflate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonate; 5-trifluoromethyl dibenzothiophen-5-ium, pubchem16425, acmc-20a6nt, c13h8f3s.chf3o3s, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromet
PubChem CID 2777507
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato; 5-(trifluorometilo)dibenzotiofen-5-io
SMILES [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[S+]1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.33
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.