Learn More
1,1,1-trifluorometanosulfonato de 5-(trifluorometil)dibenzotiofenio, TRC
Código de producto. 30450033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450033 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30450033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7912701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium 1,1,1-Trifluoromethanesulfonate
CAS 129946-88-9
Fórmula molecular C14H8F6O3S2
Cantidad 1 g
Sinónimo Trifluoromethanesulfonic Acid Ion(1-) 5-(trifluoromethyl)dibenzothiophenium, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Triflate, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Trifluoromethanesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
SMILES [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[s+]1c2ccccc2c3ccccc13
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato; 5-(trifluorometilo)dibenzotiofen-5-io
Peso molecular (g/mol) 402.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.9819