Learn More
5-trifluorometil-4H-1,2,4-triazol-3(2H)tiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Trifluoromethyl-4H-1,2,4-triazole-3(2H)thione |
| CAS | 68744-64-9 |
| Fórmula molecular | C3 H2 F3 N3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-(Trifluoromethyl)-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2F3N3S/c4-3(5,6)1-7-2(10)9-8-1/h(H2,7,8,9,10) |
| SMILES | FC(F)(F)c1nnc(S)[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 5-(trifluorometil)-4H-1,2,4-triazol-3-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.9922 |