Learn More
5-trifluorometil-2H-piridazina-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Trifluoromethyl-2H-pyridazine-2-one |
| CAS | 244268-34-6 |
| Fórmula molecular | C5 H3 F3 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-4(11)10-9-2-3/h1-2H,(H,10,11) |
| SMILES | FC(F)(F)C1=CC(=O)NN=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(trifluorometil)-1H-piridazin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 164.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0197 |