Learn More
Cloruro de 5-trifluorometil-2-piridinasulfonilo, 95 %, 10 % en benceno, TRC
Código de producto. 30454294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30454294 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30454294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79152610ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Trifluoromethyl-2-pyridinesulfonyl Chloride
CAS 174485-72-4
Fórmula molecular C6 H3 Cl F3 N O2 S
Cantidad 10 mL
Sinónimo 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-sulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3ClF3NO2S/c7-14(12,13)5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(nc1)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 5-(trifluorometil)piridina-2-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 245.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.9525
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 %