Learn More
5-(trifluorometil)-2-(clorometil)-1,3,4-oxadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole |
| CAS | 723286-98-4 |
| Fórmula molecular | C4 H2 Cl F3 N2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,3,4-Oxadiazole','2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)- (9CI','ACI), 2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole (ACI), 2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-oxadiazole, 5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole, 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2ClF3N2O/c5-1-2-9-10-3(11-2)4(6,7)8/h1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1oc(CCl)nn1 |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 186.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.9808 |