Learn More
5-(trifluorometil)-2-(clorometil)-1,3,4-oxadiazol, Mikromol™
Descripción
5-(trifluorometil)-2-(clorometil)-1,3,4-oxadiazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole |
| CAS | 723286-98-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C4 H2 Cl F3 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2ClF3N2O/c5-1-2-9-10-3(11-2)4(6,7)8/h1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1oc(CCl)nn1 |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 186.52 |
| Mostrar más |