Learn More
5-(Trifluorometil)-2-(clorometil)-1,3,4-oxadiazol (>90%), TRC
Código de producto. 30452315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452315 1 g 1 g
30450161 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7912121G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 723286-98-4
Fórmula molecular C4 H2 Cl F3 N2 O
Peso molecular (g/mol) 186.52
Sinónimo 1,3,4-Oxadiazole, 2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole (ACI), 2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-oxadiazole, 5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole, 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol
SMILES FC(F)(F)c1oc(CCl)nn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2ClF3N2O/c5-1-2-9-10-3(11-2)4(6,7)8/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.9808