Learn More
Ácido 5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 543739-84-0 |
| Fórmula molecular | C5H3N2O2F3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid (ACI), 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid, Penthiopyrad-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)3-2(4(11)12)1-9-10-3/h1H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1c[nH]nc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0147 |