Learn More
5-(Trifluorometil)-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10321420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321420 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10321420 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00296DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS 885271-64-7
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H5F3N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-trifluoromethyl-1h-indazole, 1h-indazole,5-trifluoromethyl
Clave InChI WBHMPANPIGWXQV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)C=NN2
Nombre IUPAC 5-(trifluorometilo)-1H-indazol
Peso molecular (g/mol) 186.137
PubChem CID 21409222
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.14