Learn More
5-(trifluorometil)-1-indanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Trifluoromethyl)-1-indanone |
| CAS | 150969-56-5 |
| Fórmula molecular | C10 H7 F3 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Inden-1-one','2,3-dihydro-5-(trifluoromethyl) //-2,3-Dihydro-5-(trifluoromethyl)-1H-inden-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7F3O/c11-10(12,13)7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)14/h2-3,5H,1,4H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc2C(=O)CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-(trifluorometil)-2,3-dihidroinden-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 200.157 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.045 |