Learn More
Ácido 5-(trifluorometoxi)salicílico, 98 %
Código de producto. 15463377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463377 250 mg 250 miligramos
11342069 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26099.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129644-57-1
Fórmula molecular C8H5F3O4
Peso molecular (g/mol) 222.12
Número MDL MFCD01091003
Clave InChI HNYMLXYADOZCNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 5-trifluoromethoxy salicylic acid, acmc-20antb, 5-trifluoromethoxysalicylic acid, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzoic acid
PubChem CID 2775103
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-5-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES OC(=O)C1=C(O)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Punto de fusión 131°C to 133°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.12
Porcentaje de pureza 98%