Learn More
5-(Trifluorometoxi)salicilaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363966 1 g 1 g
11373966 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17136.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 93249-62-8 | Molecular Formula: C8H5F3O3 | Molecular Weight: 206.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93249-62-8
Fórmula molecular C8H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 206.12
Número MDL MFCD00075249
Clave InChI WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 1268058
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Punto de fusión 31°C to 33°C
Punto de ebullición 82°C (60 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 7023825
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza ≥98%