Learn More
5-(Trifluorometoxi)isatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467176 5 g 5 g
11457176 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25494.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.54€
    111.65€ / 5 g
    Ahorro 17.89€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 169037-23-4 | C9H4F3NO3 | 231.13 g/mol
5-(Trifluoromethoxy)isatin is used as a reactant for preparation of oxindole derivatives as TAk1 kinase inhibitors and of isatin thiosemicarbazones via condensation with thiosemicarbazones as herpes simplex virus (HSV) inhibitors. It is also used as a reactant for synthesis of 3-substituted 2-indolinone RET kinase inhibitors and for preparation of indolone acetamides as antiseizure agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-(trifluorometoxi)isatina se utiliza como reactante para la preparación de derivados de oxindol, como inhibidores de la cinasa TAk1 y de las isatín tiosemicarbazonas por condensación con tiosemicarbazonas como inhibidores del virus del herpes simple (VHS). También se utiliza como reactante para la síntesis de inhibidores de la cinasa RET 2-indolinona 3-sustituida y para la preparación de indolona acetamidas como agentes anticonvulsivos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169037-23-4
Fórmula molecular C9H4F3NO3
Peso molecular (g/mol) 231.13
Número MDL MFCD00192524
Clave InChI XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
PubChem CID 2732752
Nombre IUPAC 5-(trifluorometoxi)-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethoxy)isatin
Punto de fusión 170°C to 172°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.13
Porcentaje de pureza 98%