Learn More
5-(Trifluorometoxi)isatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10546114 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10546114 1 g Frasco de vidrio 1 g
10481294 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10546114 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425970010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169037-23-4
Fórmula molecular C9H4F3NO3
Peso molecular (g/mol) 231.13
Número MDL MFCD00192524
Clave InChI XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
PubChem CID 2732752
Nombre IUPAC 5-(trifluorometoxi)-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethoxy)isatin
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170°C to 172°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.13
Porcentaje de pureza 97%