Learn More
Ácido 5-(trifluoroacetil)tiofeno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Trifluoroacetyl)thiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 929028-43-3 |
| Fórmula molecular | C7H3F3O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-2-thiophenecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3F3O3S/c8-7(9,10)5(11)3-1-2-4(14-3)6(12)13/h1-2H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(s1)C(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(2,2,2-trifluoroacetil)tiofeno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 224.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.9755 |