Learn More
5-(Tri-n-butilestannil)pirimidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438097 250 mg 250 miligramos
15428097 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51458.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 144173-85-3 | C16H30N2Sn | 369.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144173-85-3
Fórmula molecular C16H30N2Sn
Peso molecular (g/mol) 369.14
Número MDL MFCD01319056
Clave InChI QRDQHTJNKPXXRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-tributylstannyl pyrimidine, pyrimidine, 5-tributylstannyl, tributyl pyrimidin-5-yl stannane, 5-tri-n-butylstannyl pyrimidine, acmc-20dn5a, 5-tributylstannylpyrimidine, 5-tributylstannanyl-pyrimidine, tri-n-butyl 5-pyrimidinyl tin, 5-tri-butylstannyl pyrimidine, tributyl 5-pyrimidinyl stannane
PubChem CID 2763249
Nombre IUPAC tributil(pirimidin-5-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Tri-n-butylstannyl)pyrimidine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.13
Porcentaje de pureza 96%