Learn More
5'-Tosil-2'-desoxi Adenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-Tosyl-2'-deoxy Adenosine |
| CAS | 6698-29-9 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N5 O5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N5O5S/c1-10-2-4-11(5-3-10)28(24,25)26-7-13-12(23)6-14(27-13)22-9-21-15-16(18)19-8-20-17(15)22/h2-5,8-9,12-14,23H,6-7H2,1H3,(H2,18,19,20)/t12-,13+,14+/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34 |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de [(2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 405.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.1107 |