Learn More
Ácido 5-(Tiofeno-2-il)isoxazol-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30422606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422606 500 mg -
30411222 1 g -
30411894 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT266791500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763109-71-3
Fórmula molecular C8H5NO3S
Peso molecular (g/mol) 195.19
Sinónimo 5-(2-Thienyl)-3-isoxazolecarboxylic Acid
Nombre IUPAC ácido 5-tiofen-2-il-1,2-oxazol-3-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cc(on1)c2cccs2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO3S/c10-8(11)5-4-6(12-9-5)7-2-1-3-13-7/h1-4H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.999