Learn More
5-Tiio-D-glucosa, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15405819 25 mg 25 miligramos
15485809 5 mg 5 miligramos
15495809 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15405819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63621.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    124.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 28.35€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20408-97-3 | Molecular Formula: C6H12O5S | Molecular Weight: 196.217 g/mol
5-Thio-D-glucose is used as an inhibitor of the cellular transport of D-glucose and D-glucose mediated insulin release, it is also an Inhibitor of spermatogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-tio-D-glucosa se utiliza como un inhibidor del transporte celular de D-glucosa y de la liberación de insulina mediada con D-glucosa, también es un inhibidor de la espermatogénesis. También se utiliza para controlar/reducir la tasa de glucolisis in vivo.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20408-97-3
Fórmula molecular C6H12O5S
Peso molecular (g/mol) 196.217
Número MDL MFCD00006663
Clave InChI IJJLRUSZMLMXCN-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 5-thio-d-glucose, d-glucose, 5-thio, alpha-d-glucothiopyranose, 2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-mercaptohexanal, unii-3prv1384uo, 5-thio-alpha-d-glucopyranose, glucose, 5-thio-, d, 2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-sulfanylhexanal
PubChem CID 88527
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,6-tetrahidroxi-5-sulfanilhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)S)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Thio-D-glucose
Punto de fusión 135°C to 138°C
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Beilstein 1865193
Índice Merck 14,9334
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.22
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo