Learn More
5-(tien-2-il)tiofeno-2-carbonitrilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10447052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10447052 250 mg 250 miligramos
10203472 1 g 1 g
10377634 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10447052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02204CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 16278-99-2
Fórmula molecular C9H5NS2
Peso molecular (g/mol) 191.266
Clave InChI ANARYBGZNUMARH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-thien-2-yl thiophene-2-carbonitrile, 2,2'-bithiophene-5-carbonitrile, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carbonitrile, maybridge3_006613, 5-cyano-2,2'-bithiophene, 5-2-thienyl thiophene-2-carbonitrile
PubChem CID 2739839
Nombre IUPAC 5-tiofen-2-iltiofeno-2-carbonitrilo
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Thien-2-yl)thiophene-2-carbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.28
Porcentaje de pureza 97%