Learn More
5-(tien-2-il)tiofeno-2-carbonitrilo, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Thien-2-yl)thiophene-2-carbonitrile |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.28 |
| Porcentaje de pureza | 97% |