Learn More
Ácido 5-tien-2-il-1h-pirazol-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10472653
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10472653 1 g 1 g
10002074 5 g 5 g
10127622 250 g 250 miligramos
3 options
Código de producto. 10472653
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC43501DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 182415-24-3
Fórmula molecular C8H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 194.208
Número MDL MFCD05170066
Clave InChI DUDBNCNNJMOLCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 818268
Nombre IUPAC ácido 5-tiofen-2-il-1H-pirazol-3-carboxílico
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 97%