Learn More
Ácido 5-tiazolcarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15214368 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15214368 1 g 1 g
15224368 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214368 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454540010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14527-41-4 | C4H3NO2S | 129.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14527-41-4
Fórmula molecular C4H3NO2S
Peso molecular (g/mol) 129.13
Número MDL MFCD03428539
Clave InChI YZVFSQQHQPPKNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, thiazole-5-carboxylicacid, pubchem14533, acmc-209cuh, 5-thiazole carboxylic acid, thiazole 5-carboxylic acid, ksc177g9t
PubChem CID 84494
Nombre IUPAC ácido 1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Thiazolecarboxylic acid
Punto de fusión 208.0°C to 210.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Thiazolecarboxylic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.